Läs mer
MP Biomedicals Diagnostisk kit för prolaktin (PRL) (endast MPQuanti™)
Produktkod. 30280597 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Detekterbara analyter:
Prolaktin
Produktkod. Detekterbara analyter
30280597 Prolaktin
1 options
Produktkod. 30280597 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07PLAC5025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Diagnostikkit för prolaktin (PRL) är avsett för in vitro kvantitativ bestämning av prolaktin (PRL) i mänskligt helblod, serum eller plasma.
  • PRL Test Cassette (Helblod/Serum/Plasma) baseras på fluorescensimmunoassay för kvantitativ detektion av prolaktin (PRL) i mänskligt helblod, serum eller plasma.
  • Provet rör sig genom remsan från provblock till absorberande pad. Om provet innehåller PRL fäster det sig vid de fluorescerande mikrosfärernas konjugerade anti-PRL-antikroppar.
  • Därefter fångas komplexet upp av de infångningsantikroppar som är belagda på nitrocellulosamembranet (testlinjen).
  • Koncentrationen av PRL i provet korrelerar linjärt med fluorescenssignalens intensitet som fångas på T-linjen.
  • Enligt fluorescensintensiteten i testet och standardkurvan beräknas koncentrationen av PRL i provet av MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer för att visa PRL-koncentrationen i provet.
  • CE-märkning
  • För professionell in-vitro-diagnostik
  • Arbetar endast med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Linjärt arbetsområde: 1-200 ng/ml, R ≥0,990
  • Testresultaten ska tolkas efter 15 minuter
Specifikationer
Detekterbara analyter Prolaktin
Detektionsmetod Immunfluorescens
Provtyp Mänskligt helblod, Mänskligt serum, Mänskligt plasma
Typ POC, kvantitativ, prolaktin, PRL
Form Färdig att använda (RTU)