Läs mer
MP Biomedicals Diagnostikkit för tyroxin (T4) (endast MPQuanti™)
Produktkod. 30280611 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Detekterbara analyter:
Tyroxin (T4)
Produktkod. Detekterbara analyter
30280611 Tyroxin (T4)
1 options
Produktkod. 30280611 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07T45025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Diagnostikkit för total tyroxin (T4) är avsett för in vitro kvantitativ bestämning av total tyroxin (T4) i humant serum eller plasma.
  • Diagnostikkit för tyroxin (T4) (Serum/plasma) är baserat på fluorescensimmunoassayteknologi.
  • Provet rör sig genom remsan från provblock till absorberande pad. T4 I provet kommer att konkurrera med T4 antigenet som är belagt på membranet.
  • Ju mindre T4 i provet, desto fler fluorescerande mikrosfärer konjugerade med anti-T4-antikroppar kan fångas upp av T4 antigenet som är belagt på membranet (testlinje).
  • Koncentrationen av T4 i provet är omvänt relaterad till intensiteten hos den fluorescerande signalen som fångas på T-linjen.
  • Enligt fluorescensintensiteten i testet och standardkurvan beräknas koncentrationen av T4 i provet av MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer för att visa T4 koncentrationen i provet.
  • CE-märkning
  • För professionell in-vitro-diagnostik
  • Arbetar endast med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Linjärt arbetsområde: 87 ̴ 300 nmol/L, R ≥0,990
  • Testresultaten ska tolkas efter 15 minuter
Specifikationer
Detekterbara analyter Tyroxin (T4)
Detektionsmetod Immunfluorescens
Provtyp Mänskligt serum, mänskligt plasma
Typ POC, kvantitativ, T4, tyroxin
Form Färdig att använda (RTU)