Läs mer
MP Biomedicals Diagnostikkit för triiodothyronin (T3) (endast MPQuanti™)
Produktkod. 30280606 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Detekterbara analyter:
Totalt T3
Produktkod. Detekterbara analyter
30280606 Totalt T3
1 options
Produktkod. 30280606 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07T35025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Diagnostikkit för Triiodothyronin (T3) är avsett för kvantitativ detektion av total triiodothyronin (T3) i humant serum eller plasma.
  • Diagnostikkit för triiodothyronin (T3) (Serum/Plasma) är baserat på fluorescensimmunoassayteknik.
  • Provet rör sig genom remsan från provpudding till absorberande platta. T3 i provet kommer att konkurrera med antigenet T3 som är belagt på remsan.
  • Ju mindre T3 i provet, desto fler fluorescerande mikrosfärer konjugerade med anti-T3-antikroppar kan fångas T3 upp av antigenet som är belagt på remsan.
  • Koncentrationen av T3 i provet är omvänt relaterad till intensiteten hos den fluorescerande signalen som fångas på T-linjen.
  • Enligt fluorescensintensiteten i testet och standardkurvan beräknas koncentrationen av T3 i provet av, endast kompatibel med MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer, för att visa T3 koncentrationen i provet.
  • CE-märkning
  • För professionell in-vitro-diagnostik
  • Arbetar endast med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Linjärt arbetsområde: 62 till 9,24 nmol/L, R ≥0,990
  • Testresultaten ska tolkas efter 15 minuter
Specifikationer
Detekterbara analyter Totalt T3
Detektionsmetod Immunfluorescens
Provtyp Mänskligt serum, mänskligt plasma
Typ POC, kvantitativ, T3, triiodothyronin
Form Färdig att använda (RTU)