Läs mer
MP Biomedicals Diagnostikkit för TSH (endast MPQuanti™)
Produktkod. 30280602 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Detekterbara analyter:
Sköldkörtelstimulerande hormon (TSH)
Produktkod. Detekterbara analyter
30280602 Sköldkörtelstimulerande hormon (TSH)
1 options
Produktkod. 30280602 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07TSH5025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Diagnostikkit för sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) är avsett för in vitro kvantitativ bestämning av sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) i humant serum och plasma.
  • Diagnostikkit för TSH (Serum/Plasma) är baserat på fluorescensimmunoassayteknologi.
  • Mätning av TSH är användbar för att hjälpa till att screena den vuxna befolkningen för primär hypotyreos av medicinska experter. Det kan också användas för att screena nyfödda för hypotyreos.
  • TSH Test Cassette (Serum/Plasma) detekterar sköldkörtelstimulerande hormon med immunokromatografisk kvantitativ detektionsteknik.
  • Provet rör sig genom remsan från provblock till absorptionspad med hjälp av kromatografisk kraft.
  • Om testprovet innehåller TSH fäster det sig vid TSH-antikroppen som är konjugerad med fluorescerande mikrosfärer.
  • Därefter fångas komplexet upp av fångstantikroppen som är belagd på nitrocellulosamembranet (testlinjen).
  • Koncentrationen av TSH i provet korrelerar linjärt med fluorescenssignalens intensitet som fångas på T-linjen.
  • Enligt fluorescensintensiteten i testet och produktstandardkurvan beräknas koncentrationen av TSH i provet av MPQuanti™ Immuflorescence Analyzer för att visa TSH-koncentrationen i provet.
  • CE-märkning
  • För professionell in-vitro-diagnostik
  • Arbetar endast med MPQuanti™ Immunofluorescensanalysator
  • Linjärt arbetsområde: 0,1–100 μIU/ml, R ≥0,990
  • Testresultaten ska tolkas efter 15 minuter
  • Lämplig för screening av nyfödda och vuxna
Specifikationer
Detekterbara analyter Sköldkörtelstimulerande hormon (TSH)
Detektionsmetod Immunfluorescens
Provtyp Mänskligt serum, mänskligt plasma
Typ POC, kvantitativ, TSH
Form Färdig att använda (RTU)