Läs mer
Karl Hecht X100 Diagnostic slides 3 counting fields, approx.D=14mm
Brand:  Karl Hecht 42421010
X100 Diagnostic slides 3 counting fields, approx.D=14mm
Produktkod. 10003661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1218.00 SEK
    918.20 SEK / Paket med 100
    Save 299.80 SEK
    24% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 30-01-2026