Läs mer
Thermo Scientific™ Diagnostik™ Rack Svängande skokrotor
Produktkod. 11836470 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
Varierar per ställ
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
11836470 Varierar per ställ Varje
1 options
Produktkod. 11836470 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75006480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128548.80 SEK
    120294.61 SEK / Paket med 1
    Save 8254.19 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Rymmer en rad olika rörstorlekar med ett brett utbud av brickor genom att använda Thermo Scientific™ Diagnostik™ Rack Swinging-Bucket Rotor.
Rymmer en rad olika rörstorlekar med ett brett utbud av brickor genom att använda Thermo Scientific™ Diagnostik™ Rack Swinging-Bucket Rotor, för användning med Cryofuge 5500i centrifuger.
Beställningsinformation:
Brickor för dessa rotorer säljs separat; beställ rotor (75006480) som inkluderar rotorkropp (70060333), rotorskopa (antal 2.) (70060335) och fett (70006692). Kontakta din säljare för information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Diagnostik Rack Svängande skokrotor
Material Rotorkropp i rostfritt stål, aluminiumskopa
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet Varierar per ställ
Max. RCF 2,550 x g
Max. Hastighet 3,500 rpm
Radie (metrisk) 186 mm
Radie (metrisk) Min. 141 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall RC 4-serien, Cryofuge 5500i och Multifuge 4 Centrifuger med stor kapacitet
Vinkel 90°
Min. RCF 1,929 x g