Läs mer
Buerkle™ Kemi Scoop
Kapacitet (metrisk):
250 mL
600 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Stabil stödstång
- Handtagslängd 1m
- Utan metalldelar
- Polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Skopa |
| För användning med (applikation) | För aggressiva vätskor |
| Inkluderar | Hantera |
| Material | Polypropen |