Läs mer
Buerkle™ Kemi Scoop
Produktkod. 10418502
Kapacitet (metrisk):
250 ml
600 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10418502
Brand: Buerkle™ 53530500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skopa för aggressiva vätskor, komplett med starkt handtag, helt tillverkad av polypropen.
  • Stabil stödstång
  • Handtagslängd 1m
  • Utan metalldelar
  • Polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 600 ml
Produkttyp Kemi Scoop
För användning med (applikation) För aggressiva vätskor
Inkluderar Hantera