Läs mer
Diaion™ HP20, syntetiskt adsorberande harts, mycket porös typ, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15447225
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447225 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15447225 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046488.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Diaion™ HP20 används som fyllmedel i kromatografikolonner på grund av dess extremt stora porer. Det anses vara ett effektivt adsorbent för att eliminera toxiska effekter vid jäsning och separation av spår av tungmetalljoner. Det är också användbart för rening av peptider, proteiner, fermenteringsprodukter, polyfenoler och cefalosporin C. Det hjälper till att ta bort bittert smakande ämnen från fruktjuicer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diaion™ HP20, synthetic adsorbent resin
Fysisk form Pärlor
Namnnotering Highly porous type
Partikelstorlek ≥250μm
Densitet 1.01 g/mL
Kvantitet 1 kg
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.