Läs mer
Brannan™ Urtavla ugnstermometer med 3-punkts spårbart kalibreringscertifikat
Temperaturområde (metriskt):
0 °C till 230 °C
Beskrivning
- Lämplig att hänga eller sitta på ugnshylla
- Användning av denna termometer kommer att ge en bättre guide för att ställa in ugnskontrollerna
- Temperaturområde: 0 till 230 °C
- Levereras med kalibreringscertifikat
- Ta ut ur ugnen efter användning
- Rostfritt stål 430 fodral och visare, aluminiumurtavla, glaslins, bimetallsensor
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibreringspunkter | 60 °C, 100 °C, 150 °C |
| Certifikat och efterlevnad | brittiska nationella standarder ISO 9001 |
| Visa mått | 50 mm |
| För användning med (applikation) | För att ta temperaturen på en ugn |
| Höjd (engelska) | 2.84 cm |
| Höjd (metrisk) | 7.2 cm |
| Längd (metrisk) | 6.2 cm |
| Material | Rostfritt stål |
| Vikt (engelska) | 1,376 oz. |
| Vikt (metrisk) | 39 g |
| Visa mer |