Läs mer
VEE GEE Urtavla termometer
Produktkod. 17891234 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Temperaturområde (engelska):
-4 till +158 °F
-40 till +160 °F
0 till 200 °F
14 till 230 °F
14 till 316,4 °F
25 till 125 °F
32 till 212 °F
50 till 550 °F
Visa mått:
2,54 cm diameter
4,5 cm diameter
5,1 cm diameter
6,62 cm diameter
7,6 cm diameter
Nedsänkningslängd:
12,7 cm
15,2 cm
20,3 cm
30,5 cm
91,4 cm
122 cm
Längd (engelska) Sond:
5 tum
6 tum
8 tum
30,08 cm
36 tum.
48 tum
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (engelska) Visa mått Nedsänkningslängd Längd (engelska) Sond
17891234 50 till 550 °F 4,5 cm diameter 20,3 cm 8 tum
17861224 -4 till +158 °F 2,54 cm diameter 12,7 cm 5 tum
17801204 14 till 316,4 °F 2,54 cm diameter 12,7 cm 5 tum
17811254 25 till 125 °F 2,54 cm diameter 12,7 cm 5 tum
17821234 50 till 550 °F 2,54 cm diameter 12,7 cm 5 tum
17831254 32 till 212 °F 6,62 cm diameter 91,4 cm 36 tum.
17841234 14 till 230 °F 4,5 cm diameter 20,3 cm 36 tum.
17861234 25 till 125 °F 4,5 cm diameter 20,3 cm 48 tum
17861214 -40 till +160 °F 7,6 cm diameter 30,5 cm 6 tum
17821204 -40 till +160 °F 7,6 cm diameter 15,2 cm 30,08 cm
17841254 0 till 200 °F 6,62 cm diameter 91,4 cm 8 tum
17851254 0 till 200 °F 6,62 cm diameter 122 cm 8 tum
17801244 0 till 200 °F 4,5 cm diameter 20,3 cm 8 tum
17811194 50 till 550 °F 5,1 cm diameter 20,3 cm 8 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 17891234 Leverantör VEE GEE Leverantörsnummer 82550
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Urtavlor i olika storlekar baserat på personliga preferenser.
  • Termometern visar temperaturen med hjälp av en metallstam och en cirkulär skala.
  • Den behöver inga batterier, den är tuff och du kan ändra avläsningarna genom att använda kalibreringsskruven på baksidan.
Specifikationer
Visa mått 4,5 cm diameter
För användning med (applikation) Kvalitetskontroll av mat och dryck, allmän labbanvändning och asfalt/betongprovning
Inkluderar Klämma för behållaremontering
Längd (engelska) Sond 8 tum
Längd (metrisk) 20.3 cm
Material Metall
Produkttyp Serialiserad glastermometer
Beskrivning Större urtavla än vanliga ficktermometrar för enklare avläsning.
Max. Temperatur (engelska) 550 °F
Max. Temperatur (metrisk) 287,8 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Temperaturområde (engelska) 50 till 550 °F
Temperaturområde (metriskt) 10 till 287,87&°C
Noggrannhet ±1 underavdelning
Indelning 5 °F
Nedsänkningslängd 20,3 cm