Läs mer
Dialifos, TRC
Produktkod. 30366767
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30366767 250 mg
30360202 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30366767 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD416123250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10311-84-9
Molekylformel C14 H17 Cl N O4 P S2
Molekylvikt (g/mol) 393.85
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, S-ester with N-(2-chloro-1-mercaptoethyl)phthalimide (7CI,8CI), Phthalimide, N-(2-chloro-1-mercaptoethyl)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), Dialifor, Dialifos, Dialiphor, Dialiphos, Hercules 14503, O,O-Diethyl S-(2-chloro-1-phthalimidoethyl) phosphorodithioate, S-(2-Chloro-1-phthalimidoethyl) O,O-diethyl phosphorodithioate, Torak
IUPAC-namn 2-(2-klor-1-dietoxyfosfiotyrolylsulfanyletyl) isoindol-1,3-dol
LEDER CCOP(=S)(OCC)SC(CCl)N1C(=O)c2ccccc2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dialifos
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H17ClNO4PS2/c1-3-19-21(22,20-4-2)23-12(9-15)16-13(17)10-7-5-6-8-11(10)14(16)18/h5-8,12H,3-4,9H2,1-2H3
Formel vikt 393.0025