Läs mer
Diallyldisulfid, tech. 80%, resten, främst diallylsulfid och diallyltrisulfid
Produktkod. 11377556
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11377556 5 g 5g
11387556 25 g 25g
11397556 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11377556 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11106.06
 Begränsad artikel
I lager
Diallyldisulfid, 80%, C6H10S2, CAS-nummer-2179-57-9, diallyldisulfid, allyldisulfid, 4,5-dithia-1,7-oktdien, 3-allyldisulfanyl-propen, 2-propenyldisulfid, diallyldisulfid, allyldisulfid, diallyldisulfid, disulfid, di-2-propenyl, 1,2-diallyldisulfan, 100g | CAS: 2179-57-9 | C6H10S2 | 146,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2179-57-9
Molekylformel C6H10S2
Molekylvikt (g/mol) 146.27
MDL-nummer MFCD00008656
InChI-nyckel PFRGXCVKLLPLIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diallyl disulfide, allyl disulfide, diallyldisulfide, diallyl disulphide, disulfide, di-2-propenyl, 1,2-diallyldisulfane, 2-propenyl disulphide, allyl disulphide, 4,5-dithia-1,7-octadiene, 3-allyldisulfanyl-propene
PubChem CID 16590
ChEBI CHEBI:4488
IUPAC-namn 3-(prop-2-enyldisulfanyl)prop-1-en
LEDER C=CCSSCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diallyl disulfide
Kokpunkt 180 °C till 190 °C
Flampunkt 51 °C (123 °F)
Odör Vitlöksliknande
Anteckningar om analysprocent återstoden huvudsakligen diallylsulfid och diallyltrisulfid
Linjär formel CH2=CHCH2S-SCH2CH=CH2
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1699241
Formel vikt 146.27
Procent renhet 80%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.