Läs mer
Diallyl disulfid (teknisk grad, >80 %), TRC
Produktkod. 30354672
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30354672 1 g
30363678 100 g
30364878 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30354672 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4160351G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2179-57-9
Molekylformel C6 H10 S2
Molekylvikt (g/mol) 146.27
Synonym Diallyl Disulphide, Allyl Disulfide
IUPAC-namn 3-(prop-2-enyldisulfanyl)prop-1-ENE
LEDER C=CCSSCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl Disulfide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H10S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Formel vikt 146.0224