Läs mer
Diallyl Disulphide (Technical grade, >80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Allyl Disulfide |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2 |
| Formel vikt | 146.0224 |