Läs mer
Diallylmaleat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11366686
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11366686 250 g 250g
11356686 50 g 50g
11376686 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11366686 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03867.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 999-21-3 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
Diallylmaleat har potentiella tillämpningar i polyesterhartser, lim och jonbytarhartser. När det används i låga halter är Diallyl Maleate ett effektivt medel för att främja förgrening i emulsionspolymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Diallylmaleat har potentiella tillämpningar i polyesterhartser, lim och jonbytarhartser. När det används i låga halter är Diallyl Maleate ett effektivt medel för att främja förgrening i emulsionspolymerer.
Löslighet Lösligt i vatten 151,2 mg/L
vid 25 C.°
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 999-21-3
Molekylformel C10H12O4
Molekylvikt (g/mol) 196.202
MDL-nummer MFCD00010763
InChI-nyckel ZPOLOEWJWXZUSP-WAYWQWQTSA-N
Synonym diallyl fumarate, fumaric acid, diallyl ester, unii-k852lk4c5p, 2-butenedioic acid e-, di-2-propenyl ester, 2-butenedioic acid 2e-, di-2-propenyl ester, butenedioic acid diallyl ester, 1,4-bis prop-2-en-1-yl 2e-but-2-enedioate, 2-butenedioic acid 2e-, 1,4-di-2-propen-1-yl ester, diallyl malleate, 1,4-bis prop-2-en-1-yl but-2-enedioate
PubChem CID 5354266
IUPAC-namn bis(prop-2-enyl)(Z)-but-2-endioat
LEDER C=CCOC(=O)C=CC(=O)OCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diallyl maleate
Smältpunkt -47°C
Densitet 1.072
Kokpunkt 109°C to 110°C (3 mmHg)
Flampunkt 130°C (266°F)
Brytningsindex 1.467
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1725954
Löslighetsinformation Soluble in water 151.2mg/L @ 25°C.
Formel vikt 196.21
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.