Läs mer
Diallylftalat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11480508
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480508 100 g 100g
11490508 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480508 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24648.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 131-17-9 | C14H14O4 | 246.262 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131-17-9
Molekylformel C14H14O4
Molekylvikt (g/mol) 246.262
MDL-nummer MFCD00008646
InChI-nyckel QUDWYFHPNIMBFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym diallyl phthalate, allyl phthalate, diallylphthalate, dapon r, phthalic acid diallyl ester, dapon 35, phthalic acid, diallyl ester, o-phthalic acid, diallyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-2-propenyl ester, unii-f79l0ul6st
PubChem CID 8560
IUPAC-namn bis(prop-2-enyl)bensen-1,2-dikarboxylat
LEDER C=CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diallyl phthalate
Smältpunkt -70°C
Densitet 1.12
Kokpunkt 160°C to 163°C (4 mmHg)
Flampunkt 166°C (330°F)
Odör Pungent, Makes Eyes Water
Brytningsindex 1.519
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 1880877
Formel vikt 246.27
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.