Läs mer
Diallyl phthalate, 98%
Produktkod. 10741721 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10741721 1 L Glasflaska 1 L
10559453 250 mL Glasflaska 250ml
10434935 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10741721 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 276620010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 131-17-9 | C14H14O4 | 246.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131-17-9
Molekylformel C14H14O4
Molekylvikt (g/mol) 246.26
MDL-nummer MFCD00008646
InChI-nyckel QUDWYFHPNIMBFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym diallyl phthalate, allyl phthalate, diallylphthalate, dapon r, phthalic acid diallyl ester, dapon 35, phthalic acid, diallyl ester, o-phthalic acid, diallyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-2-propenyl ester, unii-f79l0ul6st
PubChem CID 8560
IUPAC-namn bis(prop-2-enyl)bensen-1,2-dikarboxylat
LEDER C=CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diallyl phthalate
Smältpunkt -70.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1200g/mL, 1.12
Kokpunkt 300.0°C
Flampunkt 166°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5180 to 1.5200
Kvantitet 1 L
UN-nummer 3082
Beilstein 09, 4120
Löslighetsinformation Solubility in water: 148mg/l (20°C)
Viskositet 13 mPa.s (20°C)
Formel vikt 246.26
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diallyl phthalate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.