missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diallyl Succinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diallyl Succinate |
| CAS | 925-16-6 |
| Molekylformel | C10H14O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Butanedioic Acid Di-2-propenyl Ester, Succinic Acid Diallyl Ester, Diallyl Succinate JF 2777, JF 3958, NSC 20965 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O4/c1-3-7-13-9(11)5-6-10(12)14-8-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2 |
| LEDER | O=C(OCC=C)CCC(OCC=C)=O |
| IUPAC-namn | bis(prop-2-enyl) butanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.22 |
| Formel vikt | 198.0892 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?