Läs mer
Diallylsulfid, 98 %
Produktkod. 11363106
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363106 25 g 25g
11373106 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363106 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10971.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 592-88-1 | C6H10S | 114,21 g/mol
Diallylsulfid är en modulator av läkemedelsmetaboliserande enzym P450-systemet och inducerare av det fas II-avgiftande enzymet GST . Diallylsulfid är också en hämmare av CYP2E1 och tros förhindra kemiskt inducerad karcinogenes i många vävnader. Det används också som livsmedelstillsats. Det används också som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Diallylsulfid är en modulator av läkemedelsmetaboliserande enzym P450-systemet och inducerare av det fas II-avgiftande enzymet GST . Diallylsulfid är också en hämmare av CYP2E1 och tros förhindra kemiskt inducerad karcinogenes i många vävnader. Det används också som livsmedelstillsats. Det används också som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Löslig i alkohol, kloroform, eter och koltetraklorid. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 592-88-1
Molekylformel C6H10S
Molekylvikt (g/mol) 114.21
MDL-nummer MFCD00008658
InChI-nyckel UBJVUCKUDDKUJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diallyl sulfide, allyl sulfide, oil garlic, diallylsulfide, thioallyl ether, 1-propene, 3,3'-thiobis, allyl monosulfide, diallyl thioether, diallyl monosulfide, diallyl sulphide
PubChem CID 11617
ChEBI CHEBI:4489
LEDER C=CCSCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diallyl sulfide
Smältpunkt -83°C
Densitet 0.889
Kokpunkt 137°C to 138°C
Flampunkt 23°C (73°F)
Odör Unpleasant
Linjär formel CH2=CHCH2SCH2CH=CH2
Brytningsindex 1.4895
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1736016
Merck Index 14,297
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,chloroform,ether,and carbon tetrachloride. Insoluble in water.
IUPAC-namn 3-prop-2-enylsulfanylprop-1-en
Formel vikt 114.21
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.