Läs mer
Diallylsulfid, 98 %
Beskrivning
Diallylsulfid är en modulator av läkemedelsmetaboliserande enzym P450-systemet och inducerare av det fas II-avgiftande enzymet GST . Diallylsulfid är också en hämmare av CYP2E1 och tros förhindra kemiskt inducerad karcinogenes i många vävnader. Det används också som livsmedelstillsats. Det används också som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Diallylsulfid är en modulator av läkemedelsmetaboliserande enzym P450-systemet och inducerare av det fas II-avgiftande enzymet GST . Diallylsulfid är också en hämmare av CYP2E1 och tros förhindra kemiskt inducerad karcinogenes i många vävnader. Det används också som livsmedelstillsats. Det används också som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Löslig i alkohol, kloroform, eter och koltetraklorid. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diallyl sulfide |
| Smältpunkt | -83 °C |
| Densitet | 0.889 |
| Kokpunkt | 137 °C till 138 °C |
| Flampunkt | 23 °C (73 °F) |
| Odör | Obehagligt |
| Linjär formel | CH2=CHCH2SCH2CH=CH2 |
| Brytningsindex | 1.4895 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN1993 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.