Läs mer
Diallyl Tetrasulfide (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diallyl Tetrasulfide |
| CAS | 2444-49-7 |
| Molekylformel | C6 H10 S4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Diallyl Tetrasulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10S4/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2 |
| LEDER | C=CCSSSSCC=C |
| IUPAC-namn | 3-(prop-2-enyltetrasulfanyl)prop-1-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.404 |
| Formel vikt | 209.967 |