Läs mer
Diallyl Trisulfid (80 %), TRC
Produktkod. 30351250
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30351250 50 mg
1 options
Produktkod. 30351250 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41604550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diallyl Trisulfide
CAS 2050-87-5
Molekylformel C6 H10 S3
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10S3/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
LEDER C=CCSSSCC=C
IUPAC-namn 3-(prop-2-enyltrisulfanyl)prop-1-ENE
Molekylvikt (g/mol) 178.34
Formel vikt 177.9945