Läs mer
Diallyl Trisulfid (80 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diallyl Trisulfide |
| CAS | 2050-87-5 |
| Molekylformel | C6 H10 S3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10S3/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2 |
| LEDER | C=CCSSSCC=C |
| IUPAC-namn | 3-(prop-2-enyltrisulfanyl)prop-1-ENE |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.34 |
| Formel vikt | 177.9945 |