Läs mer
Diallyltrisulfid, 98,8 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11412331 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
0.1 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412331 25 mg 25mg
11422331 0.1 g 100mg
11432331 0.5 g 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11412331 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219375025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2650.00 SEK
    2523.81 SEK / 25mg
    Save 126.19 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 2050-87-5
Molekylformel C6H10S3
Molekylvikt (g/mol) 178.326
InChI-nyckel UBAXRAHSPKWNCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diallyl trisulfide, allyl trisulfide, allitridin, trisulfide, di-2-propenyl, diallyltrisulfide, diallyl trisulphide, allitridum, dasuansu, diallyltrisulfane, di-2-propenyl trisulfide
PubChem CID 16315
ChEBI CHEBI:78492
IUPAC-namn 3-(prop-2-enyltrisulfanyl)prop-1-en
LEDER C=CCSSSCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DATS
Färg Färglös
Analysprocentintervall 0.988
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 178.3
Fysisk form Vätska