Läs mer
Diallyltrisulfid, 98,8 %, MP Biomedicals™
Produktkod. p-4405622 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
25 mg
0.1 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
500mg
Produktkod. 11412331
Brand: MP Biomedicals 0219375025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 2050-87-5
Molekylformel C6H10S3
Molekylvikt (g/mol) 178.326
InChI-nyckel UBAXRAHSPKWNCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diallyl trisulfide, allyl trisulfide, allitridin, trisulfide, di-2-propenyl, diallyltrisulfide, diallyl trisulphide, allitridum, dasuansu, diallyltrisulfane, di-2-propenyl trisulfide
PubChem CID 16315
ChEBI CHEBI:78492
IUPAC-namn 3-(prop-2-enyltrisulfanyl)prop-1-en
LEDER C=CCSSSCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DATS
Färg Färglös
Analysprocentintervall 0.988
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 178.3
Fysisk form Vätska