Läs mer
Diallylacetic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diallylacetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 18325-74-1 |
| Molekylformel | C10H16O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(2-Propenyl)-4-pentenoic Acid Ethyl Ester, 2-Allyl-4-pentenoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(2-Propenyl)-4-pentenoate, Ethyl 2-(Prop-2'-enyl)-4-pentenoate, Ethyl 2-Allyl-4-pentenoate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O2/c1-4-7-9(8-5-2)10(11)12-6-3/h4-5,9H,1-2,6-8H2,3H3 |
| LEDER | C=CCC(CC=C)C(OCC)=O |
| IUPAC-namn | ethyl 2-allylpent-4-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.23 |
| Formel vikt | 168.12 |