Läs mer
Diallylamin, 97 %
Produktkod. 10510551 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10510551 250 mL 250ml
15760789 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10510551 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 112042500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-07-2026
CAS: 124-02-7 | C6H11N | 97,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-02-7
Molekylformel C6H11N
Molekylvikt (g/mol) 97.16
MDL-nummer MFCD00008642
InChI-nyckel DYUWTXWIYMHBQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diallylamine, di-2-propenylamine, 2-propen-1-amine, n-2-propenyl, amine, diallyl, bis prop-2-en-1-yl amine, n-2-propenyl-2-propen-1-amine, unii-n18exb6v6p, n,n-diallylamine, ccris 4776, n-allylprop-2-en-1-amine
PubChem CID 31279
IUPAC-namn N-prop-2-enylprop-2-en-1-amin
LEDER C=CCNCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diallylamine
Namnnotering 97%
Smältpunkt -88.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.7890g/mL, 0.789
Kokpunkt 110.0°C to 112.0°C
Flampunkt 7°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (H2C=CHCH2)2NH
Brytningsindex 1.4395 to 1.4415
Kvantitet 250 mL
Beilstein 04, 208
Merck Index 15, 2974
Löslighetsinformation Solubility in water: 90g/L in water. Other solubilities: soluble in diethyl ether, ethanol
Formel vikt 97.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diallylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.