Läs mer
Diallyldimetylammoniumklorid (60 % vikt/vikt i vatten), TRC
Produktkod. 30317524
Change view
Kvantitet:
250 mL
Produktkod. Kvantitet
30317524 250 mL
1 options
Produktkod. 30317524 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA559015250ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diallyldimethylammonium Chloride
CAS 7398-69-8
Molekylformel C8H16ClN
Kvantitet 250 mL
Synonym N-Allyl-N,N-dimethylprop-2-en-1-aminium Chloride, AG Fix M 80, C 1615, C 1615M-BR 30, D 1259, DADMAC, Dimethyldiallylammonium Chloride, Hercules D 1259, LYFM 205-65, M-DADMAC, N,N-Diallyl-N,N-dimethylammonium Chloride, Nalco 7544, Nalco TX 13645, Newfrontier C 1615
InChI formel InChI=1S/C8H16N.ClH/c1-5-7-9(3,4)8-6-2;/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].C[N+](C)(CC=C)CC=C
IUPAC-namn dimetylbis(prop-2-enyl)azanium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 161.67
Formel vikt 161.0971
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 60 %