missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diallylmalonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diallylmalonic Acid |
| CAS | 4372-31-0 |
| Molekylformel | C9H12O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | alpha,alpha-Diallylmalonic Acid, 1,6-Heptadiene-4,4-dicarboxylic Acid, Di-2-propenyl-propanedioic Acid, 2,2-Di-2-propen-1-ylpropanedioic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O4/c1-3-5-9(6-4-2,7(10)11)8(12)13/h3-4H,1-2,5-6H2,(H,10,11)(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)C(CC=C)(CC=C)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.19 |
| Formel vikt | 184.0736 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?