Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Hållare för dialysväska
Produktkod. 15585594
Change view
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Produktkod. Autoklaveringsbar
15585594 Autoklaveringsbar
1 options
Produktkod. 15585594 Leverantör Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverantörsnummer F182370000
Beräknad leverans: 11-12-2026
Starkt stöd för att hänga upp dialyspåsar i bägare eller kannor
  • Häng upp dialyspåsar i stora bägare eller kannor upp till 0,63 cm (0,25 tum) tjock med dessa starka klämmor
  • Påsar glider lätt in i skåran och sedan kan hållaren fästas på behållarens kant
  • Slät polypropenyta kan vara märkt med identifierande sekvensnummer
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Dialyspåsklämmor
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Naturlig