Läs mer
Gilac™ Diameter glastransportlåda
Beskrivning
- Behållarens mått: (600 x 400 x 170) mm, (600 x 400 x 220) mm, (600 x 400 x 270) mm, (600 x 400 x 320) mm
- Kapacitet: 40, 24, 15 glas
- Glasfackets dimensioner: 66 x 67 mm ideal glasdiameter: 60 mm (max 66 mm)
- Glasfackets dimensioner: 85 x 89 mm ideal glasdiameter: 79 mm (max 85 mm)
- Glasfackets dimensioner: 107 x 114 mm ideal glasdiameter: 101 mm (max 107 mm)
- Vikt: 2,46 kg, 2,88 kg, 2,63 kg minskar ansträngning och risk för muskuloskeletala sjukdomar (MSD)
- 2 separatorer: en placerad under glasögonen, den andra ovanför för att stabilisera dem, fastklippt vid handtagen
- Optimalt skydd mot stötar och brott
- Integrerade handtag för enkel och säker hantering
- Staplingsbar för att optimera lagring
- Yta designad för märkning för att snabbt identifiera innehållet
- Öppen design underlättar torkning och dränering efter tvätt
- Kan rengöras för hand eller med professionell nedsänkningstvätt
- Tillverkad av PP-C (polypropenkopolymer)
- Motståndskraftig mot stötar och kemikalier
- Temperaturbeständighet: -20 °C till 90 °C
- 100 % återvinningsbart
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Transportbehållare |
| Material | PPCO |
| Färg | Grå |
| Form | Rektangulär |
| Kapacitet (metrisk) | 62 L |
| Håller | 15 glas |
| Mått (L x B x H) | 600 x 400 x 270 mm |
| Diameter (metrisk) | 107 mm |