Läs mer
Diamidafos, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diamidafos |
| CAS | 1754-58-1 |
| Molekylformel | C8 H13 N2 O2 P |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Diamidafos, Diamidaphos, Diamidfos, Dowco 169, Nellite, O-Phenyl-N,N′-dimethyl-phosphorodiamidate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13N2O2P/c1-9-13(11,10-2)12-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3,(H2,9,10,11) |
| LEDER | CNP(=O)(NC)Oc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N-[methylamino(phenoxy)phosphoryl]methanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.175 |
| Formel vikt | 200.071 |