Läs mer
Diamid, MP Biomedicals
Produktkod. 11437880 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437880 100 mg 100mg
11447880 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437880 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02101527.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    528.00 SEK
    502.43 SEK / 100mg
    Save 25.57 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
  • Diamid används som tioloxidationsmedel
  • Det har också använts för att titrera proteinglutatiolering för att skilja från andra oxidativa proteinmodifieringar
  • Diamidbehandling ökade proteinglutatiolering på ett koncentrationsberoende sätt och hade jämförelsevis liten effekt på protein-proteindisulfidbildning
Kemiska identifierare
CAS 10465-78-8
Molekylformel C6H12N4O2
Molekylvikt (g/mol) 172.188
MDL-nummer MFCD00008318
InChI-nyckel VLSDXINSOMDCBK-BQYQJAHWSA-N
Synonym diamide, n,n,n',n'-tetramethylazodicarboxamide, tmad, 1,1'-azobis n,n-dimethylformamide, tetramethyldiazenedicarboxamide, diazenedicarboxamide, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylazoformamide, diazenedicarboxylic acid bis n,n-dimethylamide, n,n,n',n'-tetramethylazobisformamide, tetramethylazodicarboxamide
PubChem CID 5353800
ChEBI CHEBI:48963
IUPAC-namn (3E)-3-(dimetylkarbamoylimino)-1,1-dimetylurea
LEDER CN(C)C(=O)N=NC(=O)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DIAMIDE
Smältpunkt 104 °C till 115 °C
Färg Gult
Linjär formel C6H12N4O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 172.19
Fysisk form Kristallin