Description
- Diamid används som tioloxidationsmedel
- Det har också använts för att titrera proteinglutatiolering för att skilja från andra oxidativa proteinmodifieringar
- Diamidbehandling ökade proteinglutatiolering på ett koncentrationsberoende sätt och hade jämförelsevis liten effekt på protein-proteindisulfidbildning
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | DIAMIDE |
| Smältpunkt | 104 °C till 115 °C |
| Färg | Gult |
| Linjär formel | C6H12N4O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 172.19 |
| Fysisk form | Kristallin |