Läs mer
Diamino-5-phenylthiazole Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diamino-5-phenylthiazole Hydrobromide |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N3S.BrH/c10-8-7(13-9(11)12-8)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,10H2,(H2,11,12);1H |
| Formel vikt | 270.9779 |