Läs mer
Diamino Biotin, TRC
Produktkod. 30137879
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137879 250 mg
17940885 50 mg
17920895 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137879 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD416235250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22342-46-7
Molekylformel C9 H18 N2 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 218.32
Synonym (2S,3S,4R)-3,4-Diaminotetrahydro-2-thiophenepentanoic Acid, 2-Thiophenepentanoic acid, 3,4-diaminotetrahydro-, [2S-(2α,3α,4α)]-, 2-Thiophenevaleric acid, 3,4-diaminotetrahydro-, (2S,3S,4R)- (8CI), (2S,3S,4R)-3,4-Diaminotetrahydro-2-thiophenepentanoic acid, Diaminobiotin
IUPAC-namn 5-[(2S,3S,4R)-3,4-diaminothiolan-2-yl]pentanoic acid
LEDER N[C@H]1CS[C@@H](CCCCC(=O)O)[C@H]1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diaminobiotin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H18N2O2S/c10-6-5-14-7(9(6)11)3-1-2-4-8(12)13/h6-7,9H,1-5,10-11H2,(H,12,13)/t6-,7-,9-/m0/s1
Formel vikt 218.1089
Procent renhet >95%