Läs mer
Diaminomaleonitril, 98 %
Produktkod. 11425757
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425757 25 g 25g
11435757 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24328.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1187-42-4 | C4H4N4 | 108,104 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1187-42-4
Molekylformel C4H4N4
Molekylvikt (g/mol) 108.104
MDL-nummer MFCD00001870
InChI-nyckel DPZSNGJNFHWQDC-ARJAWSKDSA-N
Synonym diaminomaleonitrile, 2,3-diaminomaleonitrile, hydrogen cyanide tetramer, maleonitrile, diamino, ccris 921, 2-butenedinitrile, 2,3-diamino-, 2z, 2z-diaminobut-2-enedinitrile, 2,3-diamino maleonitrile, 2-butenedinitrile, 2,3-diamino-, z, z-2,3-diaminobut-2-enedinitrile
PubChem CID 2723951
IUPAC-namn (Z)-2,3-diaminobut-2-enedinitril
LEDER C(#N)C(=C(C#N)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diaminomaleonitrile
Smältpunkt 178°C to 182°C (decomposition)
Densitet 1.36
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 878333
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 108.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.