Läs mer
Diaminomaleonitril, TRC
Produktkod. 30351267
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30351267 50 g
1 options
Produktkod. 30351267 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41515550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diaminomaleonitrile
CAS 1187-42-4
Molekylformel C4H4N4
Kvantitet 50 g
Synonym 2,3-Diaminomaleonitrile, DAMN, Diaminomaleodinitrile, Hydrogen Cyanide Tetramer, (2Z)-2,3-Diamino-2-butenedinitrile, (Z)-2,3-Diamino-2-butenedinitrile
InChI formel InChI=1S/C4H4N4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h7-8H2/b4-3-
LEDER N\C(=C(/N)\C#N)\C#N
IUPAC-namn (Z)-2,3-diaminobut-2-enedinitril
Molekylvikt (g/mol) 108.1
Formel vikt 108.0436