Beskrivning
- Diamantformade båtar som flexar för exakt hällning.
- Bred, platt botten för att motstå tippning
- 2 färger
- Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser.
- Antistatisk.
- Temperaturområde -10 °C till +70 °C (14 F °till 158 °F)
- Kan användas med mikrovågsfuktighetsanalysatorer
- Alla är FDA/livsmedelsklassade
- Paket om 500
- Disponibel
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bottenform | Plan |
| Färg | Svart |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Form | Diamant |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Vägbåt |
| För användning med (utrustning) | Fuktanalysator för mikrovågsugn |
| Temperaturområde (engelska) | 14 °F till 158 °F |
| Visa mer |