Läs mer
Notrax Diamant CTE™ Barriärentrématta med Aqua Dam
Produktkod. 17711968
Längd (metrisk):
90 cm
150 cm
180 cm
305 cm
Bredd (metrisk):
60 cm
90 cm
91 cm
120 cm
Produktkod. 17711968
Brand: Notrax 151S0035CH
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Notrax Diamant CTE™ Kraftig spärrmatta med Aqua Dam mattklädda gummiförstärkta kanter på alla 4 sidor. Textilöverytan är högtrycksgjuten i ett upphöjt diamantsundmönster som fungerar dubbelt för att ta bort och fånga in smuts och fukt.
  • Stark barriärentrématta med ''Aqua Dam'' mattklädda gummiförstärkta kanter på alla 4 sidor fungerar som en inneslutningsbarriär och rymmer upp till 4 liter vatten per kvadratmeter
  • Textilöverytan är högtrycksgjuten till ett upphöjt diamantsundmönster som är icke-riktat och fungerar dubbelt för att ta bort och fånga in smuts och fukt
  • Den slitstarka gummibaksidan ger maximal styrka
  • Klädd baksida minimerar rörelser på alla ytor och håller mattan högt så att våta hårda golv torkar under
Specifikationer
Färg Kol
Längd (engelska) 59 tum.
Längd (metrisk) 150 cm
Material Polypropen
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 90 cm