Läs mer
Notrax Diamant CTE™ Barriärentrématta med Aqua Dam
Produktkod. 17781958
Change view
Längd (metrisk):
90 cm
150 cm
180 cm
305 cm
Bredd (metrisk):
60 cm
90 cm
91 cm
120 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk)
17781958 90 cm 60 cm
17711968 150 cm 90 cm
17741968 180 cm 120 cm
17771968 305 cm 91 cm
17701978 305 cm 120 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17781958 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 151S0023CH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.85 SEK
    307.46 SEK / Paket med 1
    Save 69.39 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Notrax Diamant CTE™ Kraftig spärrmatta med Aqua Dam mattklädda gummiförstärkta kanter på alla 4 sidor. Textilöverytan är högtrycksgjuten i ett upphöjt diamantsundmönster som fungerar dubbelt för att ta bort och fånga in smuts och fukt.
  • Stark barriärentrématta med ''Aqua Dam'' mattklädda gummiförstärkta kanter på alla 4 sidor fungerar som en inneslutningsbarriär och rymmer upp till 4 liter vatten per kvadratmeter
  • Textilöverytan är högtrycksgjuten till ett upphöjt diamantsundmönster som är icke-riktat och fungerar dubbelt för att ta bort och fånga in smuts och fukt
  • Den slitstarka gummibaksidan ger maximal styrka
  • Klädd baksida minimerar rörelser på alla ytor och håller mattan högt så att våta hårda golv torkar under
Specifikationer
Färg Kol
Längd (engelska) 35 tum
Längd (metrisk) 90 cm
Material Polypropen
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 60 cm