Learn More
Notrax Diamant CTE™ Barriärentrématta med Aqua Dam
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Längd (metrisk):
90 cm
150 cm
180 cm
305 cm
Bredd (metrisk):
60 cm
90 cm
91 cm
120 cm
Description
- Stark barriärentrématta med ''Aqua Dam'' mattklädda gummiförstärkta kanter på alla 4 sidor fungerar som en inneslutningsbarriär och rymmer upp till 4 liter vatten per kvadratmeter
- Textilöverytan är högtrycksgjuten till ett upphöjt diamantsundmönster som är icke-riktat och fungerar dubbelt för att ta bort och fånga in smuts och fukt
- Den slitstarka gummibaksidan ger maximal styrka
- Klädd baksida minimerar rörelser på alla ytor och håller mattan högt så att våta hårda golv torkar under
Spécification
Spécification
| Färg | Grå |
| Längd (engelska) | 35 tum |
| Längd (metrisk) | 90 cm |
| Material | Polypropen |
| Typ | Industriell och kommersiell mattning |
| Bredd (metrisk) | 60 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu