Läs mer
Notrax Diamant CTE™ Barriärentrématta med Aqua Dam
Mått (L x B):
90 x 60 cm
150 x 90 cm
305 x 91 cm
180 x 120 cm
305 x 120 cm
Beskrivning
- Stark barriärentrématta med ''Aqua Dam'' mattklädda gummiförstärkta kanter på alla 4 sidor fungerar som en inneslutningsbarriär och rymmer upp till 4 liter vatten per kvadratmeter
- Textilöverytan är högtrycksgjuten till ett upphöjt diamantsundmönster som är icke-riktat och fungerar dubbelt för att ta bort och fånga in smuts och fukt
- Den slitstarka gummibaksidan ger maximal styrka
- Klädd baksida minimerar rörelser på alla ytor och håller mattan högt så att våta hårda golv torkar under
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 150 x 90 cm |
| Färg | Brun |
| Längd (engelska) | 59 tum. |
| Längd (metrisk) | 150 cm |
| Material | Polypropen |
| Typ | Industriell och kommersiell mattning |
| Bredd (metrisk) | 90 cm |