Läs mer
Notrax Diamant CTE™ Barriärentrématta med Aqua Dam
Produktkod. 17791968
Change view
Mått (L x B):
90 x 60 cm
150 x 90 cm
305 x 91 cm
180 x 120 cm
305 x 120 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17791968 305 x 120 cm
17771958 90 x 60 cm
17701968 150 x 90 cm
17731968 180 x 120 cm
17761968 305 x 91 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17791968 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 151S0410BR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2126.25 SEK
    1842.79 SEK / Paket med 1
    Save 283.46 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Notrax Diamant CTE™ Kraftig spärrmatta med Aqua Dam mattklädda gummiförstärkta kanter på alla 4 sidor. Textilöverytan är högtrycksgjuten i ett upphöjt diamantsundmönster som fungerar dubbelt för att ta bort och fånga in smuts och fukt.
  • Stark barriärentrématta med ''Aqua Dam'' mattklädda gummiförstärkta kanter på alla 4 sidor fungerar som en inneslutningsbarriär och rymmer upp till 4 liter vatten per kvadratmeter
  • Textilöverytan är högtrycksgjuten till ett upphöjt diamantsundmönster som är icke-riktat och fungerar dubbelt för att ta bort och fånga in smuts och fukt
  • Den slitstarka gummibaksidan ger maximal styrka
  • Klädd baksida minimerar rörelser på alla ytor och håller mattan högt så att våta hårda golv torkar under
Specifikationer
Mått (L x B) 305 x 120 cm
Färg Brun
Längd (engelska) 10 ft.
Längd (metrisk) 305 cm
Material Polypropen
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 120 cm