Läs mer
Notrax Diamant CTE™ Barriärentrématta med Aqua Dam
Produktkod. p-7227321
Mått (L x B):
90 x 60 cm
150 x 90 cm
305 x 91 cm
180 x 120 cm
305 x 120 cm
Produktkod. 17771958
Brand: Notrax 151S0023BR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Notrax Diamant CTE™ Kraftig spärrmatta med Aqua Dam mattklädda gummiförstärkta kanter på alla 4 sidor. Textilöverytan är högtrycksgjuten i ett upphöjt diamantsundmönster som fungerar dubbelt för att ta bort och fånga in smuts och fukt.
  • Stark barriärentrématta med ''Aqua Dam'' mattklädda gummiförstärkta kanter på alla 4 sidor fungerar som en inneslutningsbarriär och rymmer upp till 4 liter vatten per kvadratmeter
  • Textilöverytan är högtrycksgjuten till ett upphöjt diamantsundmönster som är icke-riktat och fungerar dubbelt för att ta bort och fånga in smuts och fukt
  • Den slitstarka gummibaksidan ger maximal styrka
  • Klädd baksida minimerar rörelser på alla ytor och håller mattan högt så att våta hårda golv torkar under
Specifikationer
Mått (L x B) 90 x 60 cm
Färg Brun
Längd (engelska) 35 tum
Längd (metrisk) 90 cm
Material Polypropen
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 60 cm