Läs mer
Notrax Diamant Flex™ ESD Static Dissipative Workstation Mat
Produktkod. 17782188
Change view
Längd (metrisk):
163 cm
Bredd (metrisk):
10 cm
97 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk)
17782188 163 cm 97 cm
17702198 163 cm 10 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17782188 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 548S3864BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3832.50 SEK
    3323.94 SEK / Paket med 1
    Save 508.56 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Notrax Diamant Flex™ ESD statisk dissipativ arbetsstationsmatta - Den 18,4 mm tjocka plattformen höjer och isolerar arbetaren från den hårda marken medan kupolerna undertill gör att mattan kan böjas och ''böjas'' med varje rörelse.
  • Högkvalitativ anti-utmattning individuell arbetsstationsmatta för tunga industriella miljöer
  • Mattor i standardstorlek för enskilda arbetsstationer är lösta och kräver ingen installation
  • Den 184 mm tjocka plattformen höjer och isolerar arbetaren från den hårda marken medan de kulor undertill gör att mattan kan böjas och ''böjas'' med varje rörelse
  • Mycket synliga gula säkerhetsramper ingår på alla sidor för att förhindra snubbling
  • 100 % nitrilgummiblandning
Specifikationer
Färg Svart
Längd (engelska) 5.3 ft.
Längd (metrisk) 163 cm
Material Nitrilgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 97 cm