Läs mer
Notrax Diamant Flex™ ESD Static Dissipative Workstation Mat
Produktkod. 17792188
Change view
Mått (L x B):
163 x 97 cm
163 x 102 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17792188 163 x 97 cm
17712198 163 x 102 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17792188 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 548S3864BY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3832.50 SEK
    3323.94 SEK / Paket med 1
    Save 508.56 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Notrax Diamant Flex™ ESD statisk dissipativ arbetsstationsmatta - Den 18,4 mm tjocka plattformen höjer och isolerar arbetaren från den hårda marken medan kupolerna undertill gör att mattan kan böjas och ''böjas'' med varje rörelse.
  • Högkvalitativ anti-utmattning individuell arbetsstationsmatta för tunga industriella miljöer
  • Mattor i standardstorlek för enskilda arbetsstationer är lösta och kräver ingen installation
  • Den 184 mm tjocka plattformen höjer och isolerar arbetaren från den hårda marken medan de kulor undertill gör att mattan kan böjas och ''böjas'' med varje rörelse
  • Mycket synliga gula säkerhetsramper ingår på alla sidor för att förhindra snubbling
  • 100 % nitrilgummiblandning
Specifikationer
Mått (L x B) 163 x 97 cm
Färg Svart, Gul
Längd (engelska) 5.3 ft.
Längd (metrisk) 163 cm
Material Nitrilgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 97 cm