Läs mer
Notrax Diamant Flex™ Heavy Duty Workstation Mat
Beskrivning
- Högkvalitativ anti-utmattning individuell arbetsstationsmatta för tunga industriella miljöer
- Mattor i standardstorlek för enskilda arbetsstationer är lösta och kräver ingen installation
- Den 184 mm tjocka plattformen höjer och isolerar arbetaren från den hårda marken medan de kulor undertill gör att mattan kan böjas och ''böjas'' med varje rörelse
- Mycket synliga gula säkerhetsramper ingår på alla sidor för att förhindra snubbling
- 100 % nitrilgummiblandning
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 163 x 102 cm |
| Färg | Svart/Gul |
| Längd (engelska) | 5.3 ft. |
| Längd (metrisk) | 163 cm |
| Material | Gummi |
| Typ | Industriell och kommersiell mattning |
| Bredd (metrisk) | 102 cm |