Läs mer
Notrax Diamant Flex™ Heavy Duty Workstation Mat
Produktkod. p-7227265
Mått (L x B):
163 x 97 cm
163 x 102 cm
Produktkod. 17712188
Brand: Notrax 546S3864BY
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Notrax Diamant Flex™ - Den 18,4 mm tjocka plattformen höjer och isolerar arbetaren från den hårda marken, medan de kulformade kupolerna under gör att mattan kan böjas och ''böjas'' med varje rörelse.
  • Högkvalitativ anti-utmattning individuell arbetsstationsmatta för tunga industriella miljöer
  • Mattor i standardstorlek för enskilda arbetsstationer är lösta och kräver ingen installation
  • Den 184 mm tjocka plattformen höjer och isolerar arbetaren från den hårda marken medan de kulor undertill gör att mattan kan böjas och ''böjas'' med varje rörelse
  • Mycket synliga gula säkerhetsramper ingår på alla sidor för att förhindra snubbling
  • 100 % nitrilgummiblandning
Specifikationer
Mått (L x B) 163 x 97 cm
Färg Svart/Gul
Längd (engelska) 5.3 ft.
Längd (metrisk) 163 cm
Material Gummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 97 cm